Merck
901575
Sigma-Aldrich
t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H25NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
307.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
funkcionális csoport
Boc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(COCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C13H25NO7/c1-13(2,3)21-12(17)10(14)8-19-6-4-18-5-7-20-9-11(15)16/h10H,4-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUUVHHQEYXVKFA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This is a crosslinker with a t-Boc protected amine on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains three PEG units to help improve solubility.
t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a Boc-protected amine at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Jogi információk
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)