Fontos dokumentumok
901558
Lenalidomide
≥95%
Szinonimák:
1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, E3 Ligase ligand, Ligand for PROTAC® research
About This Item
Javasolt termékek
ligand
lenalidomide
Teszt
≥95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
mp
265-268 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=C1C=CC=C3N
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
.
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Structure of the human Cereblon–DDB1–lenalidomide complex reveals basis for responsiveness to thalidomide analogs
Lenalidomide causes selective degradation of IKZF1 and IKZF3 in multiple myeloma cells
The myeloma drug lenalidomide promotes the cereblon-dependent destruction of Ikaros proteins
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.