Fontos dokumentumok
901525
Pomalidomide-C9-CO2H
≥95%
Szinonimák:
10-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)decanoic acid, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CCCCCCCCCNC1=CC=CC2=C1C(N(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=O)=O
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.