Fontos dokumentumok
901487
(S,S,S)-AHPC hydrochloride
≥97%
Szinonimák:
(2S,4S)-1-((S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, E3 Ligase ligand negative control epimer, Ligand for PROTAC® research, VH032 negative control
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VH032
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
Related Categories
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Selective Small Molecule Induced Degradation of the BET Bromodomain Protein BRD4
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Identification and Characterization of Von Hippel-Lindau-Recruiting Proteolysis Targeting Chimeras (PROTACs) of TANK-Binding Kinase 1
Group-Based Optimization of Potent and Cell-Active Inhibitors of the von Hippel–Lindau (VHL) E3 Ubiquitin Ligase: Structure–Activity Relationships Leading to the Chemical Probe (2S,4R)-1-((S)-2-(1-Cyanocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide (VH298)
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.