Fontos dokumentumok
901860
(S,R,S)-AHPC-PEG6-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
(2S,4R)-1-((S)-23-Amino-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azatricosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VH032
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCN)N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
Alkalmazás
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.