Fontos dokumentumok
156671
Potassium tert-butoxide
reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
Potassium tert-butylate, Potassium t-butoxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 220 °C)
Teszt
≥98%
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can also be used:
- To synthesize aliphatic and aromatic amides from corresponding esters and amines.
- As a base in the intramolecular cyclization of aryl ethers, amines, and amides.
- As a catalyst to prepare styrene derivatives from aryl halides and alkenes by Mizoroki-Heck reaction.
tert-Butoxide-Assisted Amidation of Esters under Green Conditions
Potassium tert-butoxide may be used as a base in the intramolecular cyclization of iodo arene to afford benzopyran via microwave method of synthesis.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)