Fontos dokumentumok
904864
(S,R,S)-AHPC-PEG6-butyl azide
≥95%
Szinonimák:
(2S,4R)-1-((S)-27-Azido-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azaheptacosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-2-2-2-2-6-N3, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VH032
Teszt
≥95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C40H63N7O10S/c1-30-36(58-29-43-30)32-11-9-31(10-12-32)26-42-38(50)34-25-33(48)27-47(34)39(51)37(40(2,3)4)45-35(49)28-57-24-23-56-22-21-55-20-19-54-18-17-53-16-15-52-14-8-6-5-7-13-44-46-41/h9-12,29,33-34,37,48H,5-8,13-28H2,1-4H3,(H,42,50)(H,45,49)/t33-,
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.