Fontos dokumentumok
905178
(S,R,S)-AHPC-C6-PEG1-C3-PEG1-butyl azide
≥95%
Szinonimák:
(2S,4R)-1-((S)-2-(6-((5-((6-Azidohexyl)oxy)pentyl)oxy)hexanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-6-5-6-N3, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VH032
Teszt
≥95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)CCCCCOCCCCCOCCCCCCN=[N+]=[N-]
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.