Merck
712728
Sigma-Aldrich
N-Tosylaziridine
98%
Szinonimák:
N-(p-Toluenesulfonyl)aziridine, N-(p-Tolylsulfonyl)aziridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11NO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.25
Beilstein:
154388
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (HPLC)
98%
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
98%
Forma
crystals
funkcionális csoport
sulfonamide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC2
InChI
1S/C9H11NO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(11,12)10-6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBNWSEVVMYMVLC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for beta-aminoethylation
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anet, F.A.L.
Journal of the American Chemical Society, 89, 357-357 (1967)
Garcia-Espana, E.
Gazzetta Chimica Italiana, 115, 399-399 (1985)
Alexander M Gilchrist et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-12)
Synthetic anion transporters that facilitate chloride transport are promising candidates for channelopathy treatments. However, most anion transporters exhibit an undesired side effect of facilitating proton transport via interacting with fatty acids present in the membrane. To address the limitation, we