Fontos dokumentumok
901526
Pomalidomide-PEG2-CO2H
95%
Szinonimák:
3-(2-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethoxy)ethoxy)propanoic acid, CrosslinkerE3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCOCCOCCC(O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C20H23N3O8/c24-15-5-4-14(18(27)22-15)23-19(28)12-2-1-3-13(17(12)20(23)29)21-7-9-31-11-10-30-8-6-16(25)26/h1-3,14,21H,4-11H2,(H,25,26)(H,22,24,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKISJPXMSOQWER-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.