Fontos dokumentumok
901494
N-Methylated pomalidomide
≥98%
Szinonimák:
4-Amino-2-(1-methyl-2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, E3 Ligase ligand methylated negative control, Ligand for PROTAC® research
About This Item
Javasolt termékek
ligand
N-Methylated Pomalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3N)=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C14H13N3O4/c1-16-10(18)6-5-9(13(16)20)17-12(19)7-3-2-4-8(15)11(7)14(17)21/h2-4,9H,5-6,15H2,1H3
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Hijacking the E3 Ubiquitin Ligase Cereblon to Efficiently Target BRD4
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.