Merck
901577
Sigma-Aldrich
t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H21NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95%
Teszt
≥95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
sűrűség
1.15 g/cm3 (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(COCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H21NO6/c1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMBVJVWVXRNDSL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This is a crosslinker with a t-Boc protected amine on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a Boc-protected amine at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Jogi információk
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)