Fontos dokumentumok
910511
Pomalidomide-C6-PEG3-butyl alkyne
≥95.0%
Szinonimák:
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-6-(2-(2-(oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)hexanamide, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Pomalidomide-6-2-2-6-alkyne, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
ligand
pomalidomide
Teszt
≥95.0%
form
(Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
alkyne
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCCCCOCCOCCOCCCCCCC#C)=O)=O)NC1=O
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.