Merck
Passer à
P1485
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 40 mL
Synonyme(s) :
885302-0040
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
127,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
glass
working volume
40 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P0485P1610P0610
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
working volume
40 mL
working volume
2 mL
working volume
100 mL
working volume
7 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder pestle