Principaux documents
P0485
Dounce tissue grinder pestle
Large clearance, working volume 2 mL
Synonyme(s) :
885301-0002
1 EA
73,70 €
73,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
73,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
eCl@ss :
32080115
Nomenclature NACRES :
NB.22
73,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Volume de travail
2 mL
Description générale
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Contenu apparenté
Les méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique englobent différentes techniques, allant de la solubilisation avec un détergent à la fragmentation mécanique, permettant de répondre aux besoins de la recherche.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.