Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Dounce tissue grinder pestle
Products
Catégorie de produit
homogenizers (10)
Marque
Sigma-Aldrich (1)
Volume de travail (ml)
Filtrer les produits
Showing 1-10 of 10
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
P1110
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 2 mL
Afficher
Afficher les prix
P0485
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 2 mL
Afficher
Afficher les prix
P1235
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 7 mL
Afficher
Afficher les prix
P0985
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 100 mL
Afficher
Afficher les prix
P1610
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 100 mL
Afficher
Afficher les prix
P0860
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 40 mL
Afficher
Afficher les prix
P0610
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 7 mL
Afficher
Afficher les prix
P1360
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 15 mL
Afficher
Afficher les prix
P1485
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 40 mL
Afficher
Afficher les prix
P0735
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 15 mL