Merck
Passer à
C4036
Cesium chloride
Molecular Biology, ≥98%
Synonyme(s) :
CsCl, cesium monochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
55,10 €
50 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
91,90 €
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
181,00 €
250 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
436,00 €
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
752,00 €
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 330,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
CsCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.36
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050206
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.31
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
55,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
645 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Cesium chloride has been used in the generation of discontinuous gradient for the purification of Cryptosporidium oocysts and as a component of acetamide medium for fungal selection.
Biochem/physiol Actions
Cesium chloride regimen results in controlling cancer cell growth by targeting alkalinization of the neoplastic cells. It elicits potassium-blocking and is used animal cardiovascular research.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C6914C30113030-OP
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
-
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe