Principaux documents
3030-OP
Millipore
Cesium Chloride
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Synonyme(s) :
OmniPur® Cesium Chloride
100 G
159,00 €
1 KG
920,00 €
159,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
159,00 €
1 KG
920,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
ClCs
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
159,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Activité étrangère
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 50%, water): ≤0.1AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Lead (Pb): ≤0.001%
Lithium (Li): ≤0.005%
Magnesium (Mg): ≤0.001%
Nickel (Ni): ≤0.0001%
Potassium (K): ≤0.05%
Protease: None detected
RNase: None detected
Rubidium (Rb): ≤0.1%
Sodium (Na): ≤0.1%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
  • Nanostructured Polyoxometalate-Based Heterogeneous Electrode Materials for Electrochemical Sensing of Glucose.: The research demonstrates the use of cesium chloride in the development of advanced electrode materials for glucose sensing, enhancing diabetes management technologies (Yu et al., 2024).
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2