C6914
Cesium chloride
Grade II, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Type
Grade II
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
645 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 g/mL, clear, colorless
Densité
3.988 g/cm3
Absorption
≤0.2 at 280 in H2O at 50%
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable