Merck
Passer à
NM0041
NovaSeal End Cover Pinch Pipes
3/8 in. ID x 5/8 in. OD - 200 pack
Synonyme(s) :
Silicon protection cover for crimped pinch pipes
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
200 ea
Date d'expédition estimée le01 juin 2026DeMerck Life Science BV/SRL
432,00 €
A propos de cet article
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
432,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2026Détails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
NM0039NM0040NM0022
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under