Merck
Passer à
NM0022
Kit de découpe NovaSeal
3/8 in. ID x 5/8 in. OD
Synonyme(s) :
Cutting Die for Electrical Crimping Tool
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Date d'expédition estimée le28 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
887,00 €
A propos de cet article
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
887,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2026Détails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
NM0041NM0039NM0040
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit de découpe NovaSeal