Merck
Passer à
NM0040
NovaSeal End Cover Pinch Pipes
1/2 in. ID x 3/4 in. OD - 200 pack
Synonyme(s) :
Silicon protection cover for crimped pinch pipes
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
200 ea
Disponible dès aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
432,00 €
A propos de cet article
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
432,00 €
Disponible dès aujourd'huiDétails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
NM0039NM0041NM0022
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under