Merck
Passer à
FP2
Pack pour congélateur mPAGE®
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
Synonyme(s) :
ice pack
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Vérifier la disponibilité des articles du panier
5,80 €
A propos de cet article
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
5,80 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
Pack pour congélateur mPAGE® à utiliser avec le système de transfert humide Mini (MWTS) mPAGE®.
Le système de transfert humide Mini (MWTS) mPAGE® contient deux cassettes porte-gel pour le transfert électrophorétique des protéines à partir de mini gels sur une membrane en PVDF ou une membrane de transfert en nitrocellulose, en utilisant le tampon de transfert mPAGE® ou un tampon de transfert compatible.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MWTSMLID1BLSP5
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 5 packs
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
Articles
Modernisez votre processus de coulée de gel grâce aux gels SDS-PAGE prêts à l'emploi en seulement 3 minutes avec le système de coulée mPAGE® Lux. Découvrez des méthodes de coulée de gel plus simples et plus sûres.
Erneuern Sie Ihren Gel-Guss-Workflow mit gebrauchsfertigen SDS-PAGE-Gelen in nur 3 Minuten mit dem mPAGE® Lux Casting System. Finden Sie einfachere und sicherere Gel-Guss-Methoden.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.