MLID1
mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Synonyme(s) :
electroporesis lid, lid with power cables
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
Conditionnement
pkg of 1 pack
Paramètres
70 °C ambient temp. limit
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Description générale
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Compatibilité
Protocoles
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.