Documents
BLSP5
Millipore
Éponge macroporeuse mPAGE®, 5 packs
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
About This Item
Code UNSPSC :
41105305
Nomenclature NACRES :
NA.32
Conditionnement
pkg of 5 packs
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Description générale
L'éponge macroporeuse mPAGE®, 5 packs, constitue un produit de remplacement pour le système de transfert humide Mini mPAGE® ("Mini Wet Transfer System", MWTS).
Le système de transfert humide Mini (MWTS) mPAGE® contient deux cassettes porte-gel pour le transfert électrophorétique des protéines à partir de mini gels sur une membrane en PVDF ou une membrane de transfert en nitrocellulose, en utilisant le tampon de transfert mPAGE® ou un tampon de transfert compatible.
Compatibilité
Compatible avec le système de transfert humide Mini (MWTS) mPAGE®.
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany