Kluczowe dokumenty
905208
Pomalidomide-C6-PEG3-butyl amine hydrochloride
≥98%
Synonim(y):
6-(2-(2-((6-aminoheksylo)oksy)etoksy)etoksy)-N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)heksanamid, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek, Sól HCl pomalidomidu-6-2-6-NH2
About This Item
Polecane produkty
ligand
pomalidomide
Próba
≥98%
Formularz
(Liquid or Semi-Solid or Paste or Solid)
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCCCCOCCOCCOCCCCCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
Zastosowanie
Inne uwagi
Portal: Building 11779 Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejścia do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTACs
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.