126365
Dimethylamine hydrochloride
99%
Synonim(y):
N,N-Dimethylamine hydrochloride, N-Methylmethanamine hydrochloride, Dimethylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
170-173 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: very soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
ciąg SMILES
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Klucz InChI
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1