Przejdź do
901533
(S,R,S)-AHPC-PEG3-Alkyne
≥95%
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-2-(tert-Butyl)-4-oxo-7,10,13-trioxa-3-azahexadec-15-ynoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H44N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
628.78
MDL number:
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
2800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
VH032
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: ligand-linker conjugate
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
alkyne
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C2=C(C)N=CS2)C=C1)[C@H](C[C@@H](O)C3)N3C([C@H](C(C)(C)C)NC(CCOCCOCCOCC#C)=O)=O
InChI key
VAUAWSOCVFFOPH-UWPQIUOOSA-N
Application
Protein degrader builiding block (S,R,S)-AHPC-PEG4-Alkyne enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a von Hippel-Lindau (VHL)-recruiting ligand and a PEGylated crosslinker with pendant alkyne for click chemistry with an azide on the target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant alkyne group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901873901517901503
description
≥95%
description
-
description
≥95%
description
≥95%
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
functional group
alkyne
functional group
alkyne
functional group
alkyne
functional group
alkyne
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95%
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)