Kluczowe dokumenty
915572
Pomalidomide-dipiperazine-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu sieciującego z ligazą E3, Koniugat pomalidomidu, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek, chlorowodorek 4-(4-(4-(2-aminoetylo)piperazyno-1-karbonylo)piperazyno-1-ylo)-2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)izoindolino-1,3-dionu
About This Item
Polecane produkty
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N(C1CCC(NC1=O)=O)C2=O)C3=C2C=CC=C3N4CCN(C(N5CCN(CCN)CC5)=O)CC4
Klucz InChI
KLJJLERZEMIGTG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Portal: Building 11779 Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejścia do degradacji białek
Ukierunkowana degradacja białek: od biologii chemicznej do odkrywania leków
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.