902578
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
≥95%
Synonim(y):
tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, HO-PEG6-CO-OtBu
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n/D 1.454
gęstość
1.068
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C19H38O9/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h20H,4-17H2,1-3H3
Klucz InChI
VGGDPFAYSOSIOK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Maleimide-oligo(ethylene glycol) Derivatives of Camptothecin as Albumin-Binding Prodrugs: Synthesis and Antitumor Efficacy
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3