Przejdź do
901558
Lenalidomide
≥95%
Synonim(y):
1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, E3 Ligase ligand, Ligand for PROTAC® research
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.26
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
lenalidomide
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
265-268  °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=C1C=CC=C3N
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
InChI key
GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYSA-N
Application
Lenalidomide is a ligand demonstrated to bind the Cereblon (CRBN) protein. Lenalidomide, along with other thalidomide derivatives, are useful for constructing small molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. Explore protein degrader building blocks, E3 ligase ligand-linker conjugates that simplify the synthesis and library generation of PROTACs.
.
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2283P0018911690
description
≥95%
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95%
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
ligand
lenalidomide
ligand
lenalidomide
ligand
pomalidomide
ligand
C5 Lenalidomide
mp
265-268  °C
mp
-
mp
-
mp
-
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenalidomide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?