Merck
919489
Sigma-Aldrich
CCW16-C6-PEG3-butyl-BocNH
Synonim(y):
(6-(2-(2-((6-(4-(4-(N-benzylo-2-chloroacetamido)fenoksy)fenoksy)heksylo)oksy)etoksy)heksy)heksylo)karbaminian) tert-butylu, Blok konstrukcyjny celujący w RNF4, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H59ClN2O8
Masa cząsteczkowa:
755.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
CCW16
Poziom jakości
Formularz
viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCCCCCOCCOCCOCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C42H59ClN2O8/c1-42(2,3)53-41(47)44-25-11-4-5-12-26-48-29-31-50-32-30-49-27-13-6-7-14-28-51-37-21-23-39(24-22-37)52-38-19-17-36(18-20-38)45(40(46)33-43)34-35-15-9-8-10-16-35/h8-10,15-24H,4-7,11-14,25-34H2,1-3H3,(H,44,47)
Klucz InChI
MBDBAPHHKCSIAT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek CCW16-C6-PEG3-butyl-BocNH umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Koniugat ten zawiera ligand rekrutujący białko RING finger 4 (RNF4), łącznik z zarówno hydrofobowymi, jak i hydrofilowymi ugrupowaniami oraz wiszącą aminę zapewniającą reaktywność z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowych kompleksów między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carl C Ward et al.
ACS chemical biology, 14(11), 2430-2440 (2019-05-07)
Targeted protein degradation has arisen as a powerful strategy for drug discovery allowing the targeting of undruggable proteins for proteasomal degradation. This approach most often employs heterobifunctional degraders consisting of a protein-targeting ligand linked to an E3 ligase recruiter to
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.