Kluczowe dokumenty
902551
BocNH-PEG4-acid
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17-pentaoxa-5-azanonadecan-19-oic acid, Boc-NH-PEG4-CH2COOH
Wybierz wielkość
590,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
590,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n/D 1.4641
gęstość
1.1395 g/mL
grupa funkcyjna
Boc
amine
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C15H29NO8/c1-15(2,3)24-14(19)16-4-5-20-6-7-21-8-9-22-10-11-23-12-13(17)18/h4-12H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
Klucz InChI
SHMYENBXRNPSOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degradera do ukierunkowanej degradacji białek
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)