Przejdź do
904651
(S,R,S)-AHPC-PEG3-azide
≥95%
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-14-azido-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12-trioxa-3-azatetradecanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H43N7O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
645.77
MDL number:
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
VH032
assay
≥95%
form
solid or liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: ligand-linker conjugate
functional group
azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C2=C(C)N=CS2)C=C1)[C@H](C[C@@H](O)C3)N3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)=O
InChI
1S/C30H43N7O7S/c1-20-26(45-19-33-20)22-7-5-21(6-8-22)16-32-28(40)24-15-23(38)17-37(24)29(41)27(30(2,3)4)35-25(39)18-44-14-13-43-12-11-42-10-9-34-36-31/h5-8,19,23-24,27,38H,9-18H2,1-4H3,(H,32,40)(H,35,39)/t23-,24+,27-/m1/s1
InChI key
MZOMHQGOVGODTD-ONBPZOJHSA-N
Application
Protein degrader building block (S,R,S)-AHPC-PEG3-Azide enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a von Hippel-Lindau (VHL)-recruiting ligand and a PEGylated crosslinker with pendant azide for click chemistry with a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant azide group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
904813909378904864
description
≥95%
description
-
description
≥95%
description
≥95%
functional group
azide
functional group
azide
functional group
azide
functional group
azide
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
reaction suitability
reagent type: ligand-linker conjugate, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: ligand-linker conjugate, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: ligand-linker conjugate, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: ligand-linker conjugate, reaction type: click chemistry
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid or liquid
form
solid
form
(Liquid or Semi-Solid or Paste or Solid)
form
liquid
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)