About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H25NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
amine
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(COCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C13H25NO7/c1-13(2,3)21-12(17)10(14)8-19-6-4-18-5-7-20-9-11(15)16/h10H,4-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Klucz InChI
FUUVHHQEYXVKFA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2Hto heterobifunkcyjny, PEGylowany środek sieciujący z aminą zabezpieczoną Boc na jednym końcu i grupą karboksylową na drugim. Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2Hmoże być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciał i leków lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Jest to środek sieciujący z aminą chronioną t-Boc na jednym końcu i grupą karboksylową na drugim końcu. Związek zawiera trzy jednostki PEG, aby poprawić rozpuszczalność.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)