Merck
903434
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG6-butyl azide
≥95%
Synonim(y):
Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-N3,24-azido-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H44N6O11
Masa cząsteczkowa:
676.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
ligand
pomalidomide
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C31H44N6O11/c32-36-33-10-3-1-2-4-11-43-12-13-44-14-15-45-16-17-46-18-19-47-20-21-48-22-27(39)34-24-7-5-6-23-28(24)31(42)37(30(23)41)25-8-9-26(38)35-29(25)40/h5-7,25H,1-4,8-22H2,(H,34,39)(H,35,38,40)
Klucz InChI
LLVBWKILTFMMOM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budujący degrader białek Pomalidomide-PEG6-butyl azide umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), łącznik z zarówno hydrofobowymi, jak i hydrofilowymi ugrupowaniami oraz wiszący azydek do chemii typu "click" z docelowym ligandem. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z wiszącą grupą azydkową, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.