Merck
901566
Sigma-Aldrich
Propargyl-PEG2-acid
Wybierz wielkość
50 MG
977,00 zł
977,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
977,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
977,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupa funkcyjna
alkyne
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-4-11-6-7-12-5-3-8(9)10/h1H,3-7H2,(H,9,10)
Klucz InChI
NNWHATPXNWOQKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Propargyl-PEG2-kwas jest heterobifunkcyjnym, PEGylowanym środkiem sieciującym z kwasem karboksylowym na jednym końcu i grupą propargylową na drugim, przeznaczonym do reakcji ze związkami zawierającymi azydki przy użyciu chemii typu "click". Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Kwas propargylowy-PEG2 może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciał i leków lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Jest to środek sieciujący z grupą alkinową na jednym końcu i grupą karboksylową na drugim końcu. Alkin może być użyty do przyłączenia się do azydku za pomocą katalizowanej miedzią chemii typu "click". Związek zawiera dwie jednostki PEG, aby poprawić rozpuszczalność.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)