Kluczowe dokumenty
901516
Pomalidomide-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Chlorowodorek 2-(2-aminoetoksy)-N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)acetamidu, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
Wybierz wielkość
1580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1580,00 zł
Polecane produkty
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
InChI
1S/C17H18N4O6.ClH/c18-6-7-27-8-13(23)19-10-3-1-2-9-14(10)17(26)21(16(9)25)11-4-5-12(22)20-15(11)24;/h1-3,11H,4-8,18H2,(H,19,23)(H,20,22,24);1H
Klucz InChI
QADSMEPQGOSRMU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na CRBN-PEG z Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Inne uwagi
Portal: Building 11779 Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejścia do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTACs
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)