Merck
901511
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-14-amino-2-(tert-butylo)-4-okso-6,9,12-trioksa-3-azatetradekanoilo)-4-hydroksy-N-(4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)pirolidyno-2-karboksyamidu, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat VH032, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
Wybierz wielkość
50 MG
2422,00 zł
2422,00 zł
Cena katalogowa3460,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2422,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H45N5O7S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
619.77 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
2422,00 zł
Cena katalogowa3460,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
VH032
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NCC1=CC=C(C2=C(C)N=CS2)C=C1)[C@H](C[C@@H](O)C3)N3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCN)=O)=O.Cl
Klucz InChI
ZOYHUTRHKHRRPK-QVRKWNSCSA-N
Zastosowanie
Blok budujący degrader białek (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 (sól HCl) umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący von Hippel-Lindau (VHL) i PEGylowany środek sieciujący z aminą zawieszoną w celu reaktywności z grupą karboksylową na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z aminą wiszącą, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na VHL-PEG dzięki platformie automatycznej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philipp Ottis et al.
ACS chemical biology, 12(10), 2570-2578 (2017-08-03)
Proteolysis targeting chimera (PROTAC) technology, the recruitment of E3 ubiquitin ligases to induce the degradation of a protein target, is rapidly impacting chemical biology, as well as modern drug development. Here, we explore the universality of this approach by evaluating
David Remillard et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(21), 5738-5743 (2017-04-19)
The bromodomain-containing protein BRD9, a subunit of the human BAF (SWI/SNF) nucleosome remodeling complex, has emerged as an attractive therapeutic target in cancer. Despite the development of chemical probes targeting the BRD9 bromodomain, there is a limited understanding of BRD9
Kwok-Ho Chan et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(2), 504-513 (2017-06-09)
The design of proteolysis-targeting chimeras (PROTACs) is a powerful small-molecule approach for inducing protein degradation. PROTACs conjugate a target warhead to an E3 ubiquitin ligase ligand via a linker. Here we examined the impact of derivatizing two different BET bromodomain
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.