Merck
911690
Sigma-Aldrich
C5 Lenalidomide
≥95%
Synonim(y):
3-(5-amino-1-oksoizoindolin-2-ylo)piperydyn-2,6-dion, Ligand dla badań 11779, Ligand ligazy E3
Wybierz wielkość
100 MG
1260,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1260,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
C5 Lenalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=CC=C2C(CN(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=C1
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-8-1-2-9-7(5-8)6-16(13(9)19)10-3-4-11(17)15-12(10)18/h1-2,5,10H,3-4,6,14H2,(H,15,17,18)
Klucz InChI
WLUIQUZGNPAKRL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Lenalidomid C5 jest pochodną lenalidomidu wiążącego ligand Cereblon (CRBN), który posiada aminę w pozycji C4. Lenalidomid C5 może być stosowany do wiązania ligazy ubikwityny E3 CRBN w badaniach nad ukierunkowaną degradacją białek lub w syntezie degradatorów białek z wektorem wyjściowym C5. Dowiedz się więcej o chimerach ukierunkowanych na proteolizę (PROTAC) i elementach konstrukcyjnych do ich projektowania w naszym Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.