Kluczowe dokumenty
911739
C5 Lenalidomide-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, C5 Koniugat lenalidomidu, Chlorowodorek 2-(2-aminoetoksy)-N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1-oksoizoindolin-5-ylo)acetamidu, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
Wybierz wielkość
1990,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1990,00 zł
Polecane produkty
ligand
C5 Lenalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C17H20N4O5.ClH/c18-5-6-26-9-15(23)19-11-1-2-12-10(7-11)8-21(17(12)25)13-3-4-14(22)20-16(13)24;/h1-2,7,13H,3-6,8-9,18H2,(H,19,23)(H,20,22,24);1H
Klucz InChI
HFNLILIRNUZSBG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na CRBN-PEG z Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Inne uwagi
Portal: Building 11779 Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejścia do degradacji białek
Ukierunkowana degradacja białek: od biologii chemicznej do odkrywania leków
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.