Kluczowe dokumenty
901500
Pomalidomide-C3-CO2H
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Kwas 4-((2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)amino)butanowy, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
Wybierz wielkość
1260,00 zł
Cena katalogowa2520,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
1260,00 zł
Cena katalogowa2520,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
carboxylic acid
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCCC(O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C17H17N3O6/c21-12-7-6-11(15(24)19-12)20-16(25)9-3-1-4-10(14(9)17(20)26)18-8-2-5-13(22)23/h1,3-4,11,18H,2,5-8H2,(H,22,23)(H,19,21,24)
Klucz InChI
DXQHHPDVZILLOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Portal: Building 11779 Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejścia do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTACs
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.