Przejdź do
92144
Yeast Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
42040000
NACRES:
NA.85
EC Number:
232-387-9
MDL number:
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Yeast Extract, suitable for microbiology
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥4.5% , total nitrogen (N), ≥10%
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
ign. residue
≤15%
loss
≤8% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow to brownish-yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
molds, yeasts
General description
Yeast Extract Powder is manufactured from selected strains of Saccharomyces cerevisiae. It is recommended for use in microbial culture media, fermentation and other biological studies. Yeast extract is manufactured under controlled conditions to retain its vitamin content and other nutritive values such as peptides, free amino acids, nucleic acids, minerals, trace elements, and phosphorous compounds. It is rich in vitamins, especially the B complex, and is often used to supply these factors in culture media at a concentration of 0.3 - 0.5%.
Application
Yeast extract is particularly used in media for the cultivation of microorganisms encountered in milk or other dairy products and in the media for the detection and enrichment of pathogens and indicator organisms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70161Y1625Y1626
description
suitable for microbiology
description
for Biotechnology and Microbiology
description
for use in microbial growth medium
description
for use in microbial growth medium
suitability
yeasts, molds
suitability
molds, yeasts
suitability
nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
application(s)
microbiology, food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
biological source
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Yeast Extract,suitable for microbiology (カタログNo.92144-500G-F、PCode:102878707、Source:BCCN0126) 現在、上記試薬を使用して菌体培養を行っているのですが、結果考察において、培地中のアミノ酸の情報が必要となりました。 そこで、上記のロットに含まれているアミノ酸成分の存在比率を開示いただくことは可能でしょうか? お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願い致します。
    1 answer
    1. Unfortunately we do not assess the exact amino acid content of the 92144 yeast extract product. All the specifications can be found in the Certificate of Analysis of the product, available on our website. These tests include the determination of the amino nitrogen and nitrogen content.