Merck
902543
Sigma-Aldrich
Propargyl-PEG4-acid
Synonim(y):
4,7,10,13-Tetraoxahexadec-15-ynoic acid, Propargyl-PEG4-CH2CO2H
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: linker
dostępność
available only in USA
współczynnik refrakcji
n/D 1.460
gęstość
1.164 g/mL
grupa funkcyjna
alkyne
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCC#C)=O
Klucz InChI
WMBXAUWIPBFEOK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten heterobifunkcyjny, usieciowany PEG-yl zawiera kwas karboksylowy na jednym końcu i grupę propargylową na drugim, co umożliwia reakcję ze związkami zawierającymi azydki za pomocą chemii typu "click". Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Kwas propargylo-PEG4 może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciało-lek lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degradera do ukierunkowanej degradacji białek
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Debabrata Bhunia et al.
Archiv der Pharmazie, 348(10), 689-703 (2015-09-04)
A Cu-mediated azide-alkyne click chemistry protocol was employed for the synthesis of a focused library of novel 1,2,3-triazolyl conjugates bearing various carbohydrate-steroid/triterpenoid entities. The immunogenicity of these compounds was examined initially by ex vivo assays. The lead compound 15g was