Merck
901526
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG2-CO2H
95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu sieciującego ligazę E3, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek, kwas 3-(2-(2-((2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)amino)etoksy)etoksy)propanowy
Wybierz wielkość
50 MG
4240,00 zł
4240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
4240,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
4240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCOCCOCCC(O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C20H23N3O8/c24-15-5-4-14(18(27)22-15)23-19(28)12-2-1-3-13(17(12)20(23)29)21-7-9-31-11-10-30-8-6-16(25)26/h1-3,14,21H,4-11H2,(H,25,26)(H,22,24,27)
Klucz InChI
NKISJPXMSOQWER-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budujący degrader białek Pomalidomide-PEG2-CO2Humożliwia syntezę cząsteczek do celowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN) i PEGylowany środek sieciujący z zawieszonym kwasem karboksylowym do reaktywności z aminą na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z wiszącą grupą karboksylową, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na CRBN-PEG z Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.