Merck
901577
Sigma-Aldrich
t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H
≥95%
Wybierz wielkość
50 MG
152,00 zł
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
152,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
≥95%
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: linker
gęstość
1.15 g/cm3 (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
amine
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(COCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H21NO6/c1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Klucz InChI
OMBVJVWVXRNDSL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
This is a crosslinker with a t-Boc protected amine on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a Boc-protected amine at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)