Przejdź do
901487
(S,S,S)-AHPC hydrochloride
≥97%
Synonim(y):
(2S,4S)-1-((S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, E3 Ligase ligand negative control epimer, Ligand for PROTAC® research, VH032 negative control
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
670,50 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N4O3S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.56 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97%
Form:
powder or crystals
670,50 zł
Cena katalogowa894,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
VH032
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: ligand
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
InChI
1S/C22H30N4O3S.ClH/c1-13-18(30-12-25-13)15-7-5-14(6-8-15)10-24-20(28)17-9-16(27)11-26(17)21(29)19(23)22(2,3)4;/h5-8,12,16-17,19,27H,9-11,23H2,1-4H3,(H,24,28);1H/t16-,17-,19+;/m0./s1
InChI key
JYRTWGCWUBURGU-ITJMAPPJSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901493920606920762
description
≥97%
description
≥95%
description
-
description
-
assay
≥97%
assay
≥95%
assay
-
assay
-
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reagent type: ligand-linker conjugate
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reagent type: ligand-linker conjugate
reaction suitability
reagent type: ligand-linker conjugate, reactivity: carboxyl reactive
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)