Merck
906123
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-PEG2-butyl amine hydrochloride
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-((6-aminoheksylo)oksy)etoksy)acetamido)-3,3-dimetylobutanoilo)-4-hydroksy-N-(4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)pirolidyno-2-karboksamid, (S,R,S)-AHPC-2-2-6-NH2 Sól HCl, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat VH032, Koniugat ligandu sieciującego z ligazą E3, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
Wybierz wielkość
50 MG
1310,00 zł
1310,00 zł
Cena katalogowa2620,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1310,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H49N5O6S · xHCl
Masa cząsteczkowa:
631.83 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
1310,00 zł
Cena katalogowa2620,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
VH032
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCCCCCOCCOCC(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C32H49N5O6S.ClH/c1-22-28(44-21-35-22)24-11-9-23(10-12-24)18-34-30(40)26-17-25(38)19-37(26)31(41)29(32(2,3)4)36-27(39)20-43-16-15-42-14-8-6-5-7-13-33;/h9-12,21,25-26,29,38H,5-8,13-20,33H2,1-4H3,(H,34,40)(H,36,39);1H/t25-,26+,29-;/m1./s1
Klucz InChI
CWXLKVVDXUDRQV-DDLJGEAHSA-N
Opis ogólny
Blok budujący degrader białek(S,R,S)-AHPC-PEG2-butyloamina(sól HCl) umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Koniugat ten zawiera ligand rekrutujący von Hippel-Lindau (VHL), łącznik z zarówno hydrofobowymi, jak i hydrofilowymi cząsteczkami oraz wiszącą aminę do reaktywności z grupą karboksylową na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i łącznikach mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z aminą wiszącą, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na VHL-PEG dzięki platformie automatycznej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.