Merck
904708
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-C6-PEG3-butyl iodide
≥95%
Synonim(y):
N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)-6-(2-(2-((6-jodoheksylo)oksy)etoksy)etoksy)heksanamid, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Pomalidomide-6-2-2-6-I, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
Wybierz wielkość
50 MG
940,00 zł
940,00 zł
Cena katalogowa1880,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
940,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40IN3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
685.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
940,00 zł
Cena katalogowa1880,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
pomalidomide
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
alkyl halide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ICCCCCCOCCOCCOCCCCCC(NC1=CC=CC2=C1C(N(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=O)=O
InChI
1S/C29H40IN3O8/c30-14-5-1-2-6-15-39-17-19-41-20-18-40-16-7-3-4-11-24(34)31-22-10-8-9-21-26(22)29(38)33(28(21)37)23-12-13-25(35)32-27(23)36/h8-10,23H,1-7,11-20H2,(H,31,34)(H,32,35,36)
Klucz InChI
QZIUVZMTAVRENH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budujący degrader białek Pomalidomid-C6-PEG3-jodek butylu umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), łącznik z zarówno hydrofobowymi, jak i hydrofilowymi cząsteczkami oraz wiszący jodoalkan do reaktywności z grupą nukleofilową na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z wiszącą grupą jodową, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.