Merck
901572
Sigma-Aldrich
Bromo-PEG2-acid
≥95%
Wybierz wielkość
50 MG
554,00 zł
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
554,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCCOCCOCCC(O)=O
Klucz InChI
CCEBKJLCKKPYHB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Jest to środek sieciujący z grupą bromową na jednym końcu i grupą karboksylową na drugim końcu. Związek zawiera dwie jednostki PEG, aby poprawić rozpuszczalność.
Kwas bromo-PEG2 jest heterobifunkcyjnym, PEGylowanym środkiem sieciującym z grupą bromową na jednym końcu i grupą karboksylową na drugim. Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Kwas bromo-PEG2 może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciał i leków lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)